Documenti fondamentali
CLS5720100
Pyrex® volumetric sugar analysis flask
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5720
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Corning 5720-100
tol. measuring range
0.08 mL
Capacità
100 mL
Descrizione generale
With a short neck and a slightly flared top. For the preparation of sugar solutions for polarization tests. Conforms to ASTM E-694.Reference: Sugar Division of the National Bureau of Standards.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)