Documenti fondamentali
CLS5680100
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
13
Sterilità
sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 5680-100
tol. measuring range
0.08 mL
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Calibrated to Class A tolerances in accordance with ASTM E-542 and E-288. Each flask is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)