Documenti fondamentali
CLS4280250
Pyrex® round-bottom boiling flask, long neck with tooled mouth
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask, Corning® 4280
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
long
round bottom flask
Giunto
joint ST/NS5
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Tooled Mouth
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 4280-250
Capacità
250 mL
Dimens. collo
(1)
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)