Documenti fondamentali
CLS30251L
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 1,000 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3025
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
subdivision 10.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3025-1L
tol. measuring range
±5%
Volume
1,000 mL
Descrizione generale
  • Calibrated "to contain"
  • double metric scale
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)