Documenti fondamentali
B5291
Sigma-Aldrich
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Cyanomethylbenzimidazole
Scegli un formato
10 G
CHF 85.60
CHF 85.60
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 85.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Beilstein:
128461
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
Saggio:
97%
CHF 85.60
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
200-205 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N#CCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H7N3/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5H2,(H,11,12)
BWOVACANEIVHST-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)