Documenti fondamentali
CLS302450
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 50 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3024
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
subdivision 1.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3024-50
tol. measuring range
0.4 mL
Volume
50 mL
Descrizione generale
  • Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
The assortment pack is designed for the low volume user and contains one each of 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)