Documenti fondamentali
CLS3022250
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 250 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3022
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
subdivision 2.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3022-250
tol. measuring range
1.4 mL
Volume
250 mL
Descrizione generale
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)