Z327409
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 250 mL, tol. accuracy: 0.8 mL, subdivision, 2 mL
Scegli un formato
CHF 44.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 44.00
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 2 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.8 mL
Campo di misura del volume
250 mL
Altezza
315 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain. Includes one batch certificate. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)