CLS2480300
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
laboratory condenser
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Corning 2480-300
Lunghezza camicia
300 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)