Documenti fondamentali
CLS211650
Pyrex® economy-grade burette, with PTFE locking stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
Sinonimo/i:
burette, burettes, laboratory burette, Corning® 2116
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 0.10 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2116-50
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Volume
50 mL
Descrizione generale
With 2mm bore PTFE stopcock and dustcover. Has tooled top and bottom with white graduations.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)