CLS2105100
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL
Sinonimo/i:
burettes, glass burettes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 0.20 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2105-100
Campo di misura del volume
100 mL, accuracy: 0.10 mL
Volume
100 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)