Documenti fondamentali
CLS1261CO
Pyrex® 200mL heavy wall centrifuge bottle with GP 38-400 screw cap
white polypropylene replacement caps for 200mL heavy wall centrifuge bottles (CLS1261200)
Sinonimo/i:
glass bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polypropylene cap
white polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 1261-CO
Raccordi
38-400 PTFE liner
Descrizione generale
Note: These polypropylene GPI 38-400 screw caps are replacement caps for the 200mL heavy wall centrifuge bottles (CLS1261200) and have PTFE liners.
Particularly useful in handling sputum specimens. The bottle enables digestion, shaking, neutralizing and centrifuging to be performed in one container. The tight-fitting polypropylene screw cap with PTFE liner reduces the possibility of aerosol escape.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)