CDS003673
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CCn1cc(Br)cn1
InChI
1S/C5H7BrN2/c1-2-8-4-5(6)3-7-8/h3-4H,2H2,1H3
IPMSARLBJARXSC-UHFFFAOYSA-N