Documenti
CDS002047
Sigma-Aldrich
6-(1-Piperidinylcarbonyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15N3OS
Peso molecolare:
261.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Stringa SMILE
Nc1nc2ccc(cc2s1)C(=O)N3CCCCC3
InChI
1S/C13H15N3OS/c14-13-15-10-5-4-9(8-11(10)18-13)12(17)16-6-2-1-3-7-16/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H2,14,15)
RMXGLOPWFFSJAP-UHFFFAOYSA-N