CBR01529
2,2,4-Trimethylpyrrolidine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cl.CC1CNC(C)(C)C1
InChI
1S/C7H15N.ClH/c1-6-4-7(2,3)8-5-6;/h6,8H,4-5H2,1-3H3;1H
HWUWODDRROSFEJ-UHFFFAOYSA-N