Documenti
CBR01527
Sigma-Aldrich
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15Cl2N
Peso molecolare:
184.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cl.CN1CCC(CCl)CC1
InChI
1S/C7H14ClN.ClH/c1-9-4-2-7(6-8)3-5-9;/h7H,2-6H2,1H3;1H
NIXLUDKORJXUEV-UHFFFAOYSA-N