Documenti fondamentali
CAD7903
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 20G, L × diam. 3 in. × 2.25 mm , ball
Scegli un formato
12 EA
CHF 1’030.00
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 1’030.00
About This Item
Codice UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Misura
20G
Confezionamento
pkg of 12 ea
L × diam.
3 in. × 2.25 mm , ball
Caratteristiche e vantaggi
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)