Documenti fondamentali
CAD7902
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 20G, L × diam. 1.5 in. × 2.25 mm , ball
Sinonimo/i:
304 SS Feeding Needle, Reusable Feeding Needle
Scegli un formato
12 EA
CHF 1’030.00
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 1’030.00
About This Item
Codice UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Misura
20G
Confezionamento
pkg of 12 ea
L × diam.
1.5 in. × 2.25 mm , ball
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)