Documenti fondamentali
C98500
Sigma-Aldrich
Cycloheptanecarboxylic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
C7H13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4704 (lit.)
P. ebollizione
135-138 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)