C97806
Cyclododecylamine
97%
Sinonimo/i:
Aminocyclododecane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
P. ebollizione
122-124 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
27-29 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H25N/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11,13H2
HBGGBCVEFUPUNY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)