Documenti
C93606
Sigma-Aldrich
9-Cyanophenanthrene
97%
Sinonimo/i:
9-Phenanthrenecarbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
110-112 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C15H9N/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-9H
CWFIYYOQYVYBPW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3