C8008
H-Lys(Z)-OH
98%
Sinonimo/i:
Nε-Z-L-lysine, N6-Carbobenzyloxy-L-lysine
About This Item
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +14.4°, c = 1.6 in 1 M HCl
Punto di fusione
259 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?