C72900
5-Chlorovaleric acid
98%
Sinonimo/i:
5-Chloropentanoic acid
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.58
Beilstein:
1745183
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?