Documenti
C68539
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,2-dimethylpropionic acid
99%
Sinonimo/i:
β-Chloropivalic acid, 3-Chloropivalic acid
About This Item
Formula condensata:
ClCH2C(CH3)2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.58
Beilstein:
1747015
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
215 °C (lit.)
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3,(H,7,8)
YBJGQSNSAWZZHL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup