Documenti
C53205
Sigma-Aldrich
1-Chloromethyl-2-methylnaphthalene
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C10H6CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2ccccc2c1CCl
InChI
1S/C12H11Cl/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)12(9)8-13/h2-7H,8H2,1H3
STBYRSZXHDPASK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges