Documenti fondamentali
C51008
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylaniline
98%
Sinonimo/i:
2-Amino-3-chlorotoluene, 6-Chloro-o-toluidine
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.576 (lit.)
P. ebollizione
215 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(Cl)c1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5