Documenti fondamentali
C119806
Sigma-Aldrich
Cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4COC3H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
94-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-10-6-4-9(5-7-10)11(12)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3
YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)