Documenti
C115908
Sigma-Aldrich
3-Cyclopentylpropionic acid
98%
Sinonimo/i:
Cyclopentanepropionic acid
About This Item
Formula condensata:
C5H9CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. eboll.
130-132 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup