Documenti fondamentali
C112437
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone oxime
97%
About This Item
Formula condensata:
C5H8(=NOH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
P. eboll.
196 °C (lit.)
Punto di fusione
53-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
O\N=C1/CCCC1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)