BR90641
BRAND® glass beaker with spout, tall form
volume 400 mL, with graduation
Sinonimo/i:
Beakers, Glass
Scegli un formato
CHF 124.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 124.00
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
with graduation
Produttore/marchio commerciale
BRAND 90641
Volume
400 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)