Documenti fondamentali
BR704275
BRAND® Bottle stand for Dispensette®/Titrette®
Sinonimo/i:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Dispensette®
Scegli un formato
1 EA
CHF 184.00
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 184.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 704275
Dimens. base
220 mm × 160 mm
Dimensioni barra
325 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Full plastic material – suitable for use in aggressive environment (e.g., acid fumes in the hood).
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)