Documenti fondamentali
BR701360
BRAND® mat cover for deep well plate
polyethylene, volume 1.1 mL, size 96 wells
Sinonimo/i:
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
Scegli un formato
24 EA
CHF 82.20
CHF 82.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
CHF 82.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.22
CHF 82.20
Check Cart for Availability
Materiali
polyethylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701360
Misura
1.2 mL , elevated skirt
96 wells
Volume
1.1 mL
Descrizione generale
These cover mats reduce the maximum volume of wells but minimize evaporation.They can be used in conjunction with adhesive sealing films for added protection and containment.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)