BR4630141
BRAND® Dispensette® S Organic, Analog-adjustable bottle-top dispenser
volume range 1-10 mL, with recirculation valve
Sinonimo/i:
bottle top dispensers
Scegli un formato
CHF 454.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 454.00
Prodotti consigliati
Caratteristiche
incremental 0.2 mL
DE-M marking
with recirculation valve
Produttore/marchio commerciale
BRAND 4630141
Intervallo di volume
1-10 mL
Raccordi
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Contenuto correlato
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.