Documenti fondamentali
BR65638
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with knob
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 93 mm, with knob lid
Sinonimo/i:
Accessories, Lids
Scegli un formato
1 EA
CHF 116.00
CHF 116.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 116.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
CHF 116.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
with knob lid
Produttore/marchio commerciale
BRAND 65638
Diametro nominale × D.E. × alt.
200 mm × 270 mm × 93 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Crafted with high-quality materials, this lid features a robust knob for easy handling and secure sealing. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)