BR4600320
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
volume range 0.2 - 2 mL, without recirculation valve
Scegli un formato
CHF 417.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 417.00
Prodotti consigliati
Caratteristiche
incremental 0.01 mL
DE-M marking
without recirculation valve
Produttore/marchio commerciale
BRAND 4600320
Intervallo di volume
0.2 - 2 mL
Raccordi
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Contenuto correlato
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.