BR43328
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 50 mL, borosilicate glass
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, Gay-Lussac
Scegli un formato
CHF 63.80
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 63.80
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Giunto
joint ST/NS neck10/19
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 43328
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.