BR153105
BRAND® tubing connector, X-shape
polypropylene, for tubing i.d., 2 ‑ 3 mm
Sinonimo/i:
Tubing, Tubing Connectors
About This Item
Codice UNSPSC:
40183110
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
for tubing i.d. 2 ‑ 3 mm
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 153105
Lunghezza
26 mm
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)