Documenti fondamentali
BR144620
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 14/23, (hollow, hexagonal grip)
Scegli un formato
1 EA
CHF 8.70
CHF 8.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 8.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 8.70
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass 3.3
Giunto
joint: ST/NS14/23
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144620
Categorie correlate
Descrizione generale
Conical ground joint stopper made from Duran®. Hollow with drip tip and hexagonal grip. Meets DIN 12 252.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)