Documenti fondamentali
BR137636
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 12 mm × 30 mm
Sinonimo/i:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
Scegli un formato
10 EA
CHF 110.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 110.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE-coated
crosshead
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137636
Alt. × Diam.
12 mm × 30 mm
Lunghezza
30 mm
Diametro
12 mm
Descrizione generale
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)