Documenti fondamentali
BR130974
BRAND® storage bottle
volume 10 L, wide neck
Sinonimo/i:
Bottles, Storage Bottles
Scegli un formato
1 EA
CHF 45.60
CHF 45.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 45.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 45.60
Check Cart for Availability
Materiali
high-density polyethylene
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Giunto
joint threaded neck
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 130974
Capacità
10 L
diam. × alt.
210 mm × 395 mm
Volume
10 L
10000 mL
Descrizione generale
With screw cap and carrying handle.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)