BR114120
BRAND® culture tube, rimless
L × W 16 mm × 125 mm, thickness 0.8 mm
Sinonimo/i:
Culture tubes, Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 1,800 × g
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 105 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 114120
Lungh. × largh.
16 mm × 125 mm
Capacità
16 mL
18 mL
Spessore
0.8 mm