BR113935
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 16 mm × 100 mm, thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
Culture tubes, Tubes
Scegli un formato
CHF 64.60
Scegli un formato
About This Item
CHF 64.60
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 3,000 × g
neck thread external thread
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 113935
Lungh. × largh.
16 mm × 100 mm
Capacità
10 mL
16 mL
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent sample visibility
- Tight sealing screw caps
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)