Documenti fondamentali
BMSDP01508
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 8 mm, working volume 25150 mL
Sinonimo/i:
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
About This Item
Codice UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
titanium (allloy)
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific DP0150-8
Diametro
8 mm
Volume d’esercizio
25150 mL
Compatibilità
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
Descrizione generale
Additional diameter horns for the Benchmark Pulse 150 ultrasonic homogenizer. Available from 2 mm to 8 mm suitable for volumes between 0.1 mL and 150 mL.
Applicazioni
Ultrasonic homogenization and lysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)