Documenti fondamentali
BMSB0718
Sigma-Aldrich
LaBungee 4 cord bungee cord pack for use with BenchRocker
range 7 - 18 in. working range
Scegli un formato
4 EA
CHF 41.00
CHF 41.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
CHF 41.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
CHF 41.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific B0718
Descrizione generale
  • Working range of 7 to 18 inches
  • Elastic tie down cord
  • Comes complete with hooks
  • For use with rocking platforms
  • Four cords per pack
Note legali
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
LaBungee is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)