Documenti fondamentali
BLN00009
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Scegli un formato
1 G
CHF 914.00
CHF 914.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 914.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
CHF 914.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
Clc1cc2[nH]ncc2cn1
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-6-1-5-4(2-8-6)3-9-10-5/h1-3H,(H,9,10)
AAJIQIWPVIWCGA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)