Documenti fondamentali
BAH379420000
SP Bel-Art® FEP Coated Steel Forceps
Bent, L 102 mm , fully coated
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
FEP forceps (FEP Coated Steel)
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H37942-0000
Lunghezza
10.2 cm (4 in.) , long
102 mm , fully coated
Descrizione generale
These forceps are fully coated with brown PTFE FEP and comply with FDA regulations concerning direct food contact.
Caratteristiche e vantaggi
  • Wide tips are perfect for lifting cover glasses
  • Available in two styles, bent or straight tip
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)