Documenti fondamentali
BAH171210000
Cleanware pipette rinsing system
for 46 cm (18 in.) pipettes
Scegli un formato
1 EA
CHF 894.00
CHF 894.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 894.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 894.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H17121-0000
Descrizione generale
  • Includes 46 cm (18 in.) pipette jar, basket and rinser
  • All parts are chemical and corrosion resistant low density polyethylene
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)