Documenti fondamentali
Z275808
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette baskets
size E, max. pipette length 600 mm 24 in.
Sinonimo/i:
pipette cleaning basket, pipette holder
Scegli un formato
1 EA
CHF 302.00
CHF 302.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 302.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
CHF 302.00
Check Cart for Availability
Materiali
high-density polyethylene
Misura
E
Caratteristiche
Holds 600 mm pipettes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene DS5241-0050
Disponibilità
not available in EU
Diam. est. cestello
133 mm
Descrizione generale
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)