Documenti fondamentali
BAF175750013
Snap Cap Vials
capacity 48 mL
Scegli un formato
144 EA
CHF 180.00
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
144 EA
CHF 180.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Materiali
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Confezionamento
pack of 144 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F17575-0013
Capacità
48 mL
Diam. tubo
34 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)