BAF131741008
Cleanware self-adhesive waste bags
W × L 203 mm (8 in.) × 254 mm (10 in.)
Scegli un formato
CHF 29.50
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 29.50
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F13174-1008
Largh. × lungh.
203 mm (8 in.) × 254 mm (10 in.)
Descrizione generale
- Convenient, hang-anywhere design
- Simply peel off the backing and hang close to your work area
- Made of High Molecular Weight High Density (HMHD) Polyethylene
- Steam autoclavable at 121 ºC (250 ºF)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)